Ethyl-10-undecenoate 97,0 GC_ANALYSMETOD
Leverantör: TCI
Synonyms:
10-Undecenoic acid ethyl ester
E0771-250G
E0771-25G
TCIAE0771-250GEA
1925
SEK
TCIAE0771-250G
TCIAE0771-25G
Ethyl-10-undecenoate 97,0 GC_ANALYSMETOD
Ethyl-10-undecenoate
Formel:
C₁₃H₂₄O₂ MW: 212.33 g/mol Kokpunkt: 259°C Smältpunkt: –38°C |
MDL Number:
MFCD00009220 CAS nummer: 692-86-4 EINECS: 211-734-8 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |