9-Decen-1-ol ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: 1-Decen-10-ol
D1892-25ML D1892-500ML
TCIAD1892-25MLEA 670 SEK
TCIAD1892-25ML TCIAD1892-500ML
9-Decen-1-ol ≥97.0%
9-Decen-1-ol
Formel: C₁₀H₂₀O
MW: 156,27 g/mol
Kokpunkt: 108°C
Smältpunkt: –13 °C
Densitet: 0,8446 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 114°C
MDL Number: MFCD00002992
CAS nummer: 13019-22-2
EINECS: 235-878-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5745792200cc2d47883fd990b45732732ca4ee6a&vid=5745792200cc2d47883fd990b45732732ca4ee6a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %