1,4-Dimethylpiperazine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: sym-Dimethylpiperazine
D0787-25ML D0787-500ML
TCIAD0787-25MLEA 215 SEK
TCIAD0787-25ML TCIAD0787-500ML
1,4-Dimethylpiperazine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1,4-Dimethylpiperazine
Formel: C₆H₁₄N₂
MW: 114,19 g/mol
Kokpunkt: 133°C
Smältpunkt: –1 °C
Densitet: 0,85 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 25°C
MDL Number: MFCD00006156
CAS nummer: 106-58-1
EINECS: 203-412-0
UN: 2924
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7167d491356de0f3dbfa61eea92e9885dd026001&vid=7167d491356de0f3dbfa61eea92e9885dd026001&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %