2,6-Diklor-4-nitroanisol ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
D2872-1G
D2872-5G
TCIAD2872-1GEA
590
SEK
TCIAD2872-1G
TCIAD2872-5G
2,6-Diklor-4-nitroanisol ≥98.0%
2,6-Diklor-4-nitroanisol
Formel:
C₇H₅Cl₂NO₃ Smältpunkt: 102 °C |
MDL Number:
MFCD00061129 CAS nummer: 17742-69-7 EINECS: 403-350-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 97.0 to 103.0 deg-C |