2,4,6-Trimethyl-m-phenylenediamine ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
T1275-25G T1275-100G
TCIAT1275-25GEA 1100 SEK
TCIAT1275-25G TCIAT1275-100G
2,4,6-Trimethyl-m-phenylenediamine ≥98.0%
2,4,6-Trimethyl-m-phenylenediamine
Formel: C₉H₁₄N₂
MDL Number: MFCD00010149
CAS nummer: 3102-70-3
EINECS: 221-456-9
ADR: 6.1,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7cf84f78f9f41d7cb3b511d384c024b65edd9fae&vid=7cf84f78f9f41d7cb3b511d384c024b65edd9fae&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 89.0 to 93.0 deg-C