3,5-Bis(trifluoromethyl)phenol ≥96.0%
Leverantör: TCI
Varning
B1869-25G B1869-5G
TCIAB1869-25GEA 2650 SEK
TCIAB1869-25G TCIAB1869-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenol ≥96.0%
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenol
Formel: C₈H₄F₆O
Kokpunkt: 88°C
Smältpunkt: 21 °C
Densitet: 1,51 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00000386
CAS nummer: 349-58-6
EINECS: 206-488-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=89b8822ec15da2f3a8d936be224e617907d13afd&vid=89b8822ec15da2f3a8d936be224e617907d13afd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %