1,3-Bis(dimethylamino)butane ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: N,N,N',N'-Tetramethyl-1,3-diaminobutane, N,N,N',N',1-Pentamethyltrimethylenediamine, N,N,N',N'-Tetramethyl-1,3-butanediamine
T0524-25ML T0524-500ML
TCIAT0524-25MLEA 710 SEK
TCIAT0524-25ML TCIAT0524-500ML
1,3-Bis(dimethylamino)butane ≥98.0%
1,3-Bis(dimethylamino)butane
Formel: C₈H₂₀N₂
MW: 144,26 g/mol
Kokpunkt: 169°C
Densitet: 0,8022 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 41°C
MDL Number: MFCD00025678
CAS nummer: 97-84-7
EINECS: 202-610-4
UN: 2733
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f1dd34983ad0dedb6145d24cb144fc74d23ec8d&vid=0f1dd34983ad0dedb6145d24cb144fc74d23ec8d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %