Eukalyptol ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
C0934-25ML C0934-500ML C0934-100ML
TCIAC0934-25MLEA 285 SEK
TCIAC0934-25ML TCIAC0934-500ML TCIAC0934-100ML
Eukalyptol ≥98.0%
Eukalyptol
Formel: C₁₀H₁₈O
Kokpunkt: 176°C
Densitet: 0,92 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 48°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00167977
CAS nummer: 470-82-6
EINECS: 207-431-5
UN: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 14,03895
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=58d1957419c208176d148bf4f71256723f6bdd9a&vid=58d1957419c208176d148bf4f71256723f6bdd9a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %