4-tert-Butyl-o-xylene ≥98.0%
Leverantör: TCI
B1338-25G
B1338-500G
TCIAB1338-25GEA
415
SEK
TCIAB1338-25G
TCIAB1338-500G
4-tert-Butyl-o-xylene ≥98.0%
4-tert-Butyl-o-xylene
Formel:
C₁₂H₁₈ Kokpunkt: 211°C Flampunkt: 82°C |
MDL Number:
MFCD00038277 CAS nummer: 7397-06-0 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |