4,5-Dichloro-o-phenylenediamine 98,0 GC, T
Leverantör: TCI
Varning
Synonyms: 4,5-Dichloro-1,2-phenylenediamine, 1,2-Diamino-4,5-dichlorobenzene, 4,5-Dichlorobenzene-1,2-diamine
D2307-5G D2307-25G
TCIAD2307-5GEA 685 SEK
TCIAD2307-5G TCIAD2307-25G
4,5-Dichloro-o-phenylenediamine 98,0 GC, T
4,5-Dichloro-o-phenylenediamine
Formel: C₆H₆Cl₂N₂
MW: 177.03 g/mol
Kokpunkt: 305
Smältpunkt: 163
MDL Number: MFCD00007723
CAS nummer: 5348-42-5
EINECS: 226-305-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=37b0b65393d4a1548fad0ecfc3da7c0ac20d2a3f&vid=37b0b65393d4a1548fad0ecfc3da7c0ac20d2a3f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %