1,2-Bis(dimethylsilyl)benzene ≥94.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Synonyms: 1,2-Phenylenebis(dimethylsilane)
B1699-5ML B1699-1ML
TCIAB1699-5MLEA 2425 SEK
TCIAB1699-5ML TCIAB1699-1ML
1,2-Bis(dimethylsilyl)benzene ≥94.0%
1,2-Bis(dimethylsilyl)benzene
Formel: C₁₀H₁₈Si₂
MW: 194,42 g/mol
Kokpunkt: 128°C
Flampunkt: 70°C
MDL Number: MFCD00142462
CAS nummer: 17985-72-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=adfc44cb3b1ad8ab33e459adebeef4cbabcc38bf&vid=adfc44cb3b1ad8ab33e459adebeef4cbabcc38bf&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %