(4-Methoxyphenyl)acetonitrile ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: 4-Methoxybenzyl cyanide, 4-Methoxyphenylacetonitrile
M0856-25G M0856-500G
TCIAM0856-25GEA 270 SEK
TCIAM0856-25G TCIAM0856-500G
(4-Methoxyphenyl)acetonitrile ≥97.0%
(4-Methoxyphenyl)acetonitrile
Formel: C₉H₉NO
MW: 147,18 g/mol
Kokpunkt: 290°C
Smältpunkt: 8 °C
Densitet: 1,085 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 117°C
MDL Number: MFCD00001919
CAS nummer: 104-47-2
EINECS: 203-206-0
UN: 3276
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db7859754b948a613db6fc70e43deff8bd1a28ec&vid=db7859754b948a613db6fc70e43deff8bd1a28ec&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %