ω-Chloro-2,4-difluoroacetophenone ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
C2030-25G
C2030-5G
TCIAC2030-25GEA
1175
SEK
TCIAC2030-25G
TCIAC2030-5G
ω-Chloro-2,4-difluoroacetophenone ≥98.0%
ω-Chloro-2,4-difluoroacetophenone
Formel:
C₈H₅ClF₂O Kokpunkt: 233 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 47…48 °C |
MDL Number:
MFCD00013252 CAS nummer: 51336-94-8 UN: 3261 ADR: 8,II |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Light yellow to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 48.0 to 52.0 deg-C |