1-Adamantaneethanol ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Synonyms:
1-(2-Hydroxyethyl)adamantane, 1-(2-Hydroxyethyl)tricyclo[3.3.1.1(3,7)]decane, 2-(1-Adamantyl)ethanol
A1619-25G
A1619-5G
TCIAA1619-25GEA
5275
SEK
TCIAA1619-25G
TCIAA1619-5G
1-Adamantaneethanol ≥98.0%
1-Adamantaneethanol
Formel:
C₁₂H₂₀O MW: 180,29 g/mol Kokpunkt: 270 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 98,5…100 °C |
MDL Number:
MFCD00074756 CAS nummer: 6240-11-5 EINECS: 228-353-8 |
Specifikation testresultat
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 74.0 to 78.0 deg-C |