N-Methylcyclohexylamine ≥99.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: N-Cyclohexylmethylamine, Cyclohexyl(methyl)amine
M0202-25ML M0202-500ML
TCIAM0202-25MLEA 215 SEK
TCIAM0202-25ML TCIAM0202-500ML
N-Methylcyclohexylamine ≥99.0%
N-Methylcyclohexylamine
Formel: C₇H₁₅N
MW: 113,2 g/mol
Kokpunkt: 148°C
Smältpunkt: –8 °C
Densitet: 0,859 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 29°C
MDL Number: MFCD00003832
CAS nummer: 100-60-7
EINECS: 202-869-3
UN: 2734
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3338b6a615c91d75e7f3e42d592ad9e3a13e8c85&vid=3338b6a615c91d75e7f3e42d592ad9e3a13e8c85&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %