(Methoxymethyl)triphenylphosphonium chloride ≥99.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
M0828-25G
M0828-500G
M0828-100G
TCIAM0828-25GEA
350
SEK
TCIAM0828-25G
TCIAM0828-500G
TCIAM0828-100G
(Methoxymethyl)triphenylphosphonium chloride ≥99.0%
(Methoxymethyl)triphenylphosphonium chloride
Formel:
C₂₀H₂₀ClOP Smältpunkt: 202°C |
MDL Number:
MFCD00011800 CAS nummer: 4009-98-7 EINECS: 223-664-5 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 99.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 97.0 % |