Benzyl mercaptan ≥96.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: Toluene-α-thiol, α-Toluenethiol
T0287-25G T0287-500G T0287-100G
TCIAT0287-25GEA 350 SEK
TCIAT0287-25G TCIAT0287-500G TCIAT0287-100G
Benzyl mercaptan ≥96.0%
Benzyl mercaptan
Formel: C₇H₈S
MW: 124,21 g/mol
Kokpunkt: 195°C
Smältpunkt: 29 °C
Densitet: 1,055 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 70°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004867
CAS nummer: 100-53-8
EINECS: 202-862-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,09322
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c0531666c553a72328df391f30fa66bc82f276fc&vid=c0531666c553a72328df391f30fa66bc82f276fc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %