Vinyltrimethylsilane ≥97.0%
Leverantör: TCI
Fara
V0067-100ML V0067-25ML
TCIAV0067-100MLEA 3200 SEK
TCIAV0067-100ML TCIAV0067-25ML
Vinyltrimethylsilane ≥97.0%
Vinyltrimethylsilane
Formel: C₅H₁₂Si
Kokpunkt: 56°C
Densitet: 0,7038 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: -24°C
MDL Number: MFCD00008606
CAS nummer: 754-05-2
EINECS: 212-042-9
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=987618ad45b6bd7d71c074ca9ab68d4c7244d7db&vid=987618ad45b6bd7d71c074ca9ab68d4c7244d7db&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %