Trietylortoformiat ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
O0066-25ML O0066-500ML
TCIAO0066-25MLEA 215 SEK
TCIAO0066-25ML TCIAO0066-500ML
Trietylortoformiat ≥98.0%
Trietylortoformiat
Formel: C₇H₁₆O₃
MW: 148,2 g/mol
Kokpunkt: 145°C
Smältpunkt: –61 °C
Densitet: 0,8964 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 35°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00009230
CAS nummer: 122-51-0
EINECS: 204-550-4
UN: 2524
ADR: 3,III
Merck Index: 14,06884
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ac7722e46307866baa4a3c7268335d9e4d526551&vid=ac7722e46307866baa4a3c7268335d9e4d526551&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Purity (GC) min. 98.0 %
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Water max. 0.1 %