(Chloromethyl)trimethylsilane ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
C0862-25ML C0862-250ML C0862-100ML
TCIAC0862-25MLEA 430 SEK
TCIAC0862-25ML TCIAC0862-250ML TCIAC0862-100ML
(Chloromethyl)trimethylsilane ≥98.0%
(Chloromethyl)trimethylsilane
Formel: ClH₂CSi(CH₃)₃
MW: 122,67 g/mol
Kokpunkt: 98 °C (1013 hPa)
Densitet: 0,8861 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: -2°C
MDL Number: MFCD00000878
CAS nummer: 2344-80-1
EINECS: 219-058-5
UN: 2924
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ea4fc314831c53b50d88e5cee5778dd531b2b817&vid=ea4fc314831c53b50d88e5cee5778dd531b2b817&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %