2-(Trimethylsilyl)ethanol ≥96.0%
Leverantör: TCI
Varning
T1441-25ML T1441-5ML
TCIAT1441-25MLEA 1725 SEK
TCIAT1441-25ML TCIAT1441-5ML
2-(Trimethylsilyl)ethanol ≥96.0%
2-(Trimethylsilyl)ethanol
Formel: HOH₂CCH₂Si(CH₃)₃
Kokpunkt: 75°C
Smältpunkt: 0 °C
Densitet: 0,8358 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 50°C
MDL Number: MFCD00002825
CAS nummer: 2916-68-9
EINECS: 220-844-5
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d326c638611a279dadfcf78b841b94ae0de0b47&vid=8d326c638611a279dadfcf78b841b94ae0de0b47&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %