(2-Chloro-1,1-dimethylethyl)benzene ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: 1-Chloro-2-methyl-2-phenylpropane, 2-Chloromethyl-2-phenylpropane
C1068-25ML C1068-500ML
TCIAC1068-25MLEA 230 SEK
TCIAC1068-25ML TCIAC1068-500ML
(2-Chloro-1,1-dimethylethyl)benzene ≥98.0%
(2-Chloro-1,1-dimethylethyl)benzene
Formel: C₆H₅C(CH₃)₂CH₂Cl
MW: 168,67 g/mol
Kokpunkt: 222°C
Densitet: 1,0379 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 96°C
MDL Number: MFCD00000940
CAS nummer: 515-40-2
EINECS: 208-197-7
Merck Index: 14,06459
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7d838062e5655e50577b29be25a7806978b5a65e&vid=7d838062e5655e50577b29be25a7806978b5a65e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %