(±)-1-Phenyl-2,2,2-trifluoroethanol ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
T1792-25G T1792-5G
TCIAT1792-25GEA 5800 SEK
TCIAT1792-25G TCIAT1792-5G
(±)-1-Phenyl-2,2,2-trifluoroethanol ≥98.0%
(±)-1-Phenyl-2,2,2-trifluoroethanol
Formel: C₆H₅CH(OH)CF₃
Kokpunkt: 88°C
Flampunkt: 84°C
MDL Number: MFCD00004498
CAS nummer: 340-05-6
EINECS: 206-429-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11532476ce588c2210ec2abcee027afba2d6998d&vid=11532476ce588c2210ec2abcee027afba2d6998d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %