N-Isopropylbenzylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverantör: TCI
Varning
Synonyms: N-Benzyl-N-isopropylamine, N-Benzylisopropylamine
B1216-25ML B1216-500ML
TCIAB1216-25MLEA 310 SEK
TCIAB1216-25ML TCIAB1216-500ML
N-Isopropylbenzylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
N-Isopropylbenzylamine
Formel: C₆H₅CH₂N(CH₃)(CH₂CH₃)
MW: 149.24 g/mol
Kokpunkt: 103°C
Smältpunkt: 0
Flampunkt: 72°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008863
CAS nummer: 102-97-6
EINECS: 203-067-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5da93815ab470cdcd203454da239e592ffeed8ce&vid=5da93815ab470cdcd203454da239e592ffeed8ce&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %