Lecitin från äggula
Leverantör: TCI
L0022-25G L0022-100G
TCIAL0022-25GEA 565 SEK
TCIAL0022-25G TCIAL0022-100G
Lecitin från äggula
Lecitin från äggula
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00131449
CAS nummer: 8002-43-5
EINECS: 232-307-2
Merck Index: 14,05429
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Orange to Brown clear liquid to cloudy liquid
Saponification Value 180.0 to 200.0
Acid Value max. 10.0
Water max. 2.0 %