Saponin
Leverantör: TCI
S0019-25G S0019-250G
TCIAS0019-25GEA 750 SEK
TCIAS0019-25G TCIAS0019-250G
Saponin
Saponin
Densitet: 1,015 to 1.02 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00081981
CAS nummer: 8047-15-2
EINECS: 232-462-6
Order Now
Specifikation testresultat
Drying loss max. 10.0 %
Ignition residue (Sulfate) max. 20.0 %
Sapogenine min. 9.0 %