3-Methyl-3-penten-2-one ≥95.0%
Leverantör: TCI
Varning
Synonyms: 3-Methylpent-3-en-2-one
M1139-25ML M1139-500ML
TCIAM1139-25MLEA 525 SEK
TCIAM1139-25ML TCIAM1139-500ML
3-Methyl-3-penten-2-one ≥95.0%
3-Methyl-3-penten-2-one
Formel: C₆H₁₀O
MW: 98.14 g/mol
Kokpunkt: 140°C
Smältpunkt: -70
Flampunkt: 34°C
MDL Number: MFCD00151839
CAS nummer: 565-62-8
EINECS: 209-283-7
UN: 1224
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7cbcb7c81a46a094be216d0f5d9e8e328a582eea&vid=7cbcb7c81a46a094be216d0f5d9e8e328a582eea&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %