Tetrahydro-1,3-dimetyl-1H-pyrimidin-2-on ≥98.0%
Leverantör: TCI
Fara
D2014-25G D2014-500G D2014-100G
TCIAD2014-25GEA 245 SEK
TCIAD2014-25G TCIAD2014-500G TCIAD2014-100G
Tetrahydro-1,3-dimetyl-1H-pyrimidin-2-on ≥98.0%
Tetrahydro-1,3-dimetyl-1H-pyrimidin-2-on
Formel: C₆H₁₂N₂O
Kokpunkt: 93°C
Smältpunkt: –24 °C
Densitet: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 121°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00006550
CAS nummer: 7226-23-5
EINECS: 230-625-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=19b2f8411a27de13749a9ada44969026d54b311d&vid=19b2f8411a27de13749a9ada44969026d54b311d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %