1,3-Dimethyladamantane ≥99.0%
Leverantör: TCI
Varning
D1081-25ML D1081-5ML
TCIAD1081-25MLEA 2025 SEK
TCIAD1081-25ML TCIAD1081-5ML
1,3-Dimethyladamantane ≥99.0%
1,3-Dimethyladamantane
Formel: C₁₂H₂₀
Kokpunkt: 201°C
Smältpunkt: –30 °C
Densitet: 0,9016 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 53°C
MDL Number: MFCD00074755
CAS nummer: 702-79-4
EINECS: 211-870-8
UN: 3295
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a467240d8e9a7b598829ee1398a7464d217e069&vid=9a467240d8e9a7b598829ee1398a7464d217e069&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %