2,4,6-Triphenyl-1,3,5-triazine ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
T2785-1G T2785-5G
TCIAT2785-1GEA 245 SEK
TCIAT2785-1G TCIAT2785-5G
2,4,6-Triphenyl-1,3,5-triazine ≥98.0%
2,4,6-Triphenyl-1,3,5-triazine
Formel: C₂₁H₁₅N₃
MW: 309,37 g/mol
Kokpunkt: 230°C
Smältpunkt: 243 °C
Densitet: 1,335 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00006051
CAS nummer: 493-77-6
EINECS: 207-779-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cd6826e9b16eef259a76abec6ea23ab5d0106f7&vid=9cd6826e9b16eef259a76abec6ea23ab5d0106f7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 234.0 to 238.0 deg-C