Tetrahydrotiofen ≥99.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
Synonyms:
THT
T0114-25ML
T0114-500ML
TCIAT0114-25MLEA
230
SEK
TCIAT0114-25ML
TCIAT0114-500ML
Tetrahydrotiofen ≥99.0%
Tetrahydrotiofen
Formel:
C₄H₈S MW: 88,17 g/mol Kokpunkt: 121°C Smältpunkt: –96 °C Densitet: 1 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 13°C |
MDL Number:
MFCD00005476 CAS nummer: 110-01-0 EINECS: 203-728-9 UN: 2412 ADR: 3,II Merck Index: 12,09357 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |