2-Methoxy-3-methylpyrazine ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
M0810-25G
M0810-5G
TCIAM0810-25GEA
670
SEK
TCIAM0810-25G
TCIAM0810-5G
2-Methoxy-3-methylpyrazine ≥98.0%
2-Methoxy-3-methylpyrazine
Formel:
C₆H₈N₂O Kokpunkt: 87°C Densitet: 1,07 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 56°C |
MDL Number:
MFCD00006127 CAS nummer: 2847-30-5 EINECS: 220-651-6 UN: 1993 ADR: 3,III |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |