2-Iodopyrazine ≥97.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
I0837-1G
I0837-5G
TCIAI0837-1GEA
445
SEK
TCIAI0837-1G
TCIAI0837-5G
2-Iodopyrazine ≥97.0%
2-Iodopyrazine
Formel:
C₄H₃IN₂ Kokpunkt: 110°C |
MDL Number:
MFCD01319019 CAS nummer: 32111-21-0 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Orange to Brown clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |