Tetrahydro-4H-pyran-4-one ≥95.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: Dihydro-2H-pyran-4(3H)-one, Tetrahydro-α-pyran-4-one, Tetrahydro-2H-pyran-4-one, Tetrahydro-γ-pyran-4-one
T1806-1G T1806-25G T1806-5G
TCIAT1806-1GEA 245 SEK
TCIAT1806-1G TCIAT1806-25G TCIAT1806-5G
Tetrahydro-4H-pyran-4-one ≥95.0%
Tetrahydro-4H-pyran-4-one
Formel: C₅H₈O₂
MW: 100,12 g/mol
Kokpunkt: 69°C
Densitet: 1,08 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 55°C
MDL Number: MFCD00006581
CAS nummer: 29943-42-8
EINECS: 249-967-2
UN: 1224
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ac48150a6f6cbe06105132766183bd5847b95248&vid=ac48150a6f6cbe06105132766183bd5847b95248&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %