1-Acetylnaphthalene ≥95.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: 1'-Acetonaphthone, Methyl α-naphthyl ketone, 1-Acetonaphthone
A1044-25G A1044-500G
TCIAA1044-25GEA 270 SEK
TCIAA1044-25G TCIAA1044-500G
1-Acetylnaphthalene ≥95.0%
1-Acetylnaphthalene
Formel: C₁₂H₁₀O
MW: 170,21 g/mol
Kokpunkt: 298°C
Smältpunkt: 9…11 °C
Densitet: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: ≥ 100 °C
MDL Number: MFCD00004013
CAS nummer: 941-98-0
EINECS: 213-384-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7b3a625e5dc0997debceba4a19819fc0ceb8caf2&vid=7b3a625e5dc0997debceba4a19819fc0ceb8caf2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %