1-Acetylnaphthalene ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
A0052-25G A0052-500G
TCIAA0052-25GEA 390 SEK
TCIAA0052-25G TCIAA0052-500G
1-Acetylnaphthalene ≥98.0%
1-Acetylnaphthalene
Formel: C₁₂H₁₀O
Kokpunkt: 298°C
Smältpunkt: 9…11 °C
Densitet: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: ≥ 100 °C
MDL Number: MFCD00004013
CAS nummer: 941-98-0
EINECS: 213-384-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69317198d2e8c67b2c4e4ecd7023a0a517cf2182&vid=69317198d2e8c67b2c4e4ecd7023a0a517cf2182&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %