Diisopropyl sulphide ≥98.0%
Leverantör: TCI
Fara
I0175-10ML I0175-25ML
TCIAI0175-10MLEA 325 SEK
TCIAI0175-10ML TCIAI0175-25ML
Diisopropyl sulphide ≥98.0%
Diisopropyl sulphide
Formel: C₆H₁₄S
Kokpunkt: 121°C
Densitet: 0,8306 g/cm³ (0 °C)
Flampunkt: 7°C
MDL Number: MFCD00008895
CAS nummer: 625-80-9
EINECS: 210-911-7
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=54d755e8c1f095077ad9de96af9e6de869d2d325&vid=54d755e8c1f095077ad9de96af9e6de869d2d325&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %