Di-tert-butyl sulphide ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: Di-tert-butyl sulphide, tert-Butyl sulphide
B0807-25ML B0807-500ML
TCIAB0807-25MLEA 1325 SEK
TCIAB0807-25ML TCIAB0807-500ML
Di-tert-butyl sulphide ≥98.0%
Di-tert-butyl sulphide
Formel: C₈H₁₈S
MW: 146,3 g/mol
Kokpunkt: 150°C
Densitet: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 26°C
MDL Number: MFCD00008839
CAS nummer: 107-47-1
EINECS: 203-493-2
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0af8e0e23ba379323e8a29978de0a3b158b9eab1&vid=0af8e0e23ba379323e8a29978de0a3b158b9eab1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %