Di-tert-butyl disulphide ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Synonyms: 1,2-Di-tert-butyldisulphane, tert-Butyl disulphide
D0225-25ML D0225-500ML D0225-100ML
TCIAD0225-25MLEA 255 SEK
TCIAD0225-25ML TCIAD0225-500ML TCIAD0225-100ML
Di-tert-butyl disulphide ≥97.0%
Di-tert-butyl disulphide
Formel: C₈H₁₈S₂
MW: 178,36 g/mol
Kokpunkt: 200°C
Smältpunkt: –5 °C
Densitet: 0,9229 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 67°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008838
CAS nummer: 110-06-5
EINECS: 203-734-1
UN: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fc08cb9091d94e7faf7e77689cfad8c4ad82b11a&vid=fc08cb9091d94e7faf7e77689cfad8c4ad82b11a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %