Ferrocen ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
D0444-25G
D0444-500G
D0444-100G
TCIAD0444-25GEA
215
SEK
TCIAD0444-25G
TCIAD0444-500G
TCIAD0444-100G
Ferrocen ≥98.0%
Ferrocen
Formel:
C₁₀H₁₀Fe MW: 186.04 g/mol Kokpunkt: 249°C |
MDL Number:
MFCD00001427 CAS nummer: 102-54-5 EINECS: 203-039-3 UN: 1325 ADR: 4.1 II Merck Index: 14,04037 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Light yellow to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Chelometric Titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 173.0 to 177.0 deg-C |