Cyclohexyltrichlorosilane ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
Synonyms:
Trichloro(cyclohexyl)silane
C0892-25G
C0892-5G
TCIAC0892-25GEA
1825
SEK
TCIAC0892-25G
TCIAC0892-5G
Cyclohexyltrichlorosilane ≥98.0%
Cyclohexyltrichlorosilane
Formel:
C₆H₁₁Cl₃Si MW: 217,6 g/mol Kokpunkt: 207°C Densitet: 1,232 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 94°C |
MDL Number:
MFCD00021280 CAS nummer: 98-12-4 EINECS: 202-639-2 UN: 1763 ADR: 8,II |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |