1-(4-Hydroxyphenyl)piperazine ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
H0891-25G
H0891-250G
TCIAH0891-25GEA
855
SEK
TCIAH0891-25G
TCIAH0891-250G
1-(4-Hydroxyphenyl)piperazine ≥98.0%
1-(4-Hydroxyphenyl)piperazine
Formel:
C₁₀H₁₄N₂O Smältpunkt: 218…220 °C |
MDL Number:
MFCD00066156 CAS nummer: 56621-48-8 EINECS: 260-289-6 ADR: 8,III |
|
Specifikation testresultat
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 97.0 % |