1-(2-Hydroxyethyl)piperazine ≥99.0%
Leverantör: TCI
Varning
P0812-25G P0812-500G P0812-100G
TCIAP0812-25GEA 230 SEK
TCIAP0812-25G TCIAP0812-500G TCIAP0812-100G
1-(2-Hydroxyethyl)piperazine ≥99.0%
1-(2-Hydroxyethyl)piperazine
Formel: C₆H₁₄N₂O
Kokpunkt: 246°C
Smältpunkt: –38 °C
Densitet: 1,0595 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 124°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00005970
CAS nummer: 103-76-4
EINECS: 203-142-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f9fd9fef9d92b9dc9516b8c9b29fbed1f05df611&vid=f9fd9fef9d92b9dc9516b8c9b29fbed1f05df611&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %