Isoforon ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
Synonyms:
3,5,5-Trimetyl-2-cyklohexen-1-on
I0151-25ML
I0151-500ML
TCIAI0151-25MLEA
215
SEK
TCIAI0151-25ML
TCIAI0151-500ML
Isoforon ≥97.0%
Isoforon
Formel:
C₉H₁₄O MW: 138,21 g/mol Kokpunkt: 215°C Smältpunkt: –8°C Densitet: 0,922 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 84°C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00001584 CAS nummer: 78-59-1 EINECS: 201-126-0 Merck Index: 14,05196 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |