3-Cyclohexyl-1-propanol ≥99.0%
Leverantör: TCI
Synonyms: 3-Hydroxypropylcyclohexane, 3-Cyclohexylpropan-1-ol
C1166-25ML C1166-5ML C1166-100ML
TCIAC1166-25MLEA 975 SEK
TCIAC1166-25ML TCIAC1166-5ML TCIAC1166-100ML
3-Cyclohexyl-1-propanol ≥99.0%
3-Cyclohexyl-1-propanol
Formel: C₉H₁₈O
Kokpunkt: 223°C
Smältpunkt: –60 °C
Densitet: 0,9259 g/cm³ (0 °C)
Flampunkt: 101°C
MDL Number: MFCD00001528
CAS nummer: 1124-63-6
EINECS: 214-401-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=18e29c3db596f1a7a32be4cc5731ec32f3e4fb25&vid=18e29c3db596f1a7a32be4cc5731ec32f3e4fb25&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %