Cyclopropyl methyl ketone ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: 1-Cyclopropylethanone
C0985-25ML C0985-500ML C0985-100ML
TCIAC0985-25MLEA 390 SEK
TCIAC0985-25ML TCIAC0985-500ML TCIAC0985-100ML
Cyclopropyl methyl ketone ≥98.0%
Cyclopropyl methyl ketone
Formel: C₅H₈O
MW: 84,12 g/mol
Kokpunkt: 110°C
Smältpunkt: –68 °C
Densitet: 0,899 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 13°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00001297
CAS nummer: 765-43-5
EINECS: 212-146-4
UN: 1224
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d83d04a3f4532b09e89240c07570a7ec9929d18f&vid=d83d04a3f4532b09e89240c07570a7ec9929d18f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %