1,2-Epoxycyclohexane ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: Epoxycyclohexane, Cyclohexene oxide
O0071-25ML O0071-500ML O0071-100ML
TCIAO0071-25MLEA 255 SEK
TCIAO0071-25ML TCIAO0071-500ML TCIAO0071-100ML
1,2-Epoxycyclohexane ≥98.0%
1,2-Epoxycyclohexane
Formel: C₆H₁₀O
MW: 98,14 g/mol
Kokpunkt: 130°C
Smältpunkt: –27 °C
Densitet: 0,97 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 27°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00005162
CAS nummer: 286-20-4
EINECS: 206-007-7
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9e40dccf40de83b71fcc76048d7e126ab99fc520&vid=9e40dccf40de83b71fcc76048d7e126ab99fc520&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %