4-Iodobiphenyl ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: 4-Iodo-1,1'-biphenyl
I0785-25G I0785-5G
TCIAI0785-25GEA 1850 SEK
TCIAI0785-25G TCIAI0785-5G
4-Iodobiphenyl ≥97.0%
4-Iodobiphenyl
Formel: C₁₂H₉I
MW: 280,11 g/mol
Kokpunkt: 320°C
Smältpunkt: 112 °C
Densitet: 1,584 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00019028
CAS nummer: 1591-31-7
EINECS: 216-469-1
UN: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=406fb624f210570163b86a61303e19ed381a792e&vid=406fb624f210570163b86a61303e19ed381a792e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 110.0 to 114.0 deg-C