2'-Hydroxy-5'-methoxyacetophenone ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
H0868-25G
H0868-5G
TCIAH0868-25GEA
1700
SEK
TCIAH0868-25G
TCIAH0868-5G
2'-Hydroxy-5'-methoxyacetophenone ≥98.0%
2'-Hydroxy-5'-methoxyacetophenone
Formel:
C₉H₁₀O₃ Kokpunkt: 281 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 113 °C |
MDL Number:
MFCD00008731 CAS nummer: 705-15-7 EINECS: 211-882-3 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | White to Light yellow to Green powder to crystaline |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 47.0 to 50.0 deg-C |