2-Chloro-4'-fluoroacetophenone ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
Synonyms:
2-Chloro-1-(4-fluorophenyl)ethan-1-one, α-Chloro-4-fluoroacetophenone, 2-Chloro-1-(4-fluorophenyl)ethanone, Chloromethyl p-fluorophenyl ketone, 4-Fluorophenacyl chloride, 2-Chloro-4'-fluoroacetophenone
C1977-25G
C1977-5G
TCIAC1977-25GEA
670
SEK
TCIAC1977-25G
TCIAC1977-5G
2-Chloro-4'-fluoroacetophenone ≥98.0%
2-Chloro-4'-fluoroacetophenone
Formel:
C₈H₆ClFO Kokpunkt: 247 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 45 °C |
MDL Number:
MFCD00011652 CAS nummer: 456-04-2 EINECS: 207-256-4 ADR: 8,II |
|
Specifikation testresultat
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 48.0 to 52.0 deg-C |